Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HBQ1 Protein
A cDNA sequence encoding the HBQ1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom HBQ1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15909448
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12123-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15999438
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12123-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15989438
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12123-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
HBQ1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HBQ1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMALSAED RALVRALWKK LGSNVGVYTT EALERTFLAF PATKTYFSHL DLSPGSSQVR AHGQKVADAL SLAVERLDDL PHALSALSHL HACQLRVDPA SFQLLGHCLL VTLARHYPGD FSPALQASLD KFLSHVISAL VSEYR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.