Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDGF Protein
A cDNA sequence encoding the HDGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | HDGF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15969688
|
enQuireBio™
QP12205-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959688
|
enQuireBio™
QP12205-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949688
|
enQuireBio™
QP12205-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HDGF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The HDGF protein solution (1 mg/ml) is formulated in 20mM Tris-HCl pH 7.5, 1mM DTT, 10% glycerol and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSRSNRQKEY KCGDLVFAKM KGYPHWPARI DEMPEAAVKS TANKYQVFFF GTHETAFLGP KDLFPYEESK EKFGKPNKRK GFSEGLWEIE NNPTVKASGY | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |