Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HERPUD1 Protein
A cDNA sequence encoding the HERPUD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | HERPUD1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15989728
|
enQuireBio™
QP12218-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969728
|
enQuireBio™
QP12218-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979728
|
enQuireBio™
QP12218-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HERPUD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HERPUD1 solution (0.5 mg/1ml) contains Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMESETEP EPVTLLVKSP NQRHRDLELS GDRGWSVGHL KAHLSRVYPE RPRPEDQRLI YSGKLLLDHQ CLRDLLPKQE KRHVLHLVCN VKSPSKMPEI NAKVAESTEE PAGSNRGQYP EDSSSDGLRQ REVLRNLSSP GWENISRPEA AQQAFQGLGP GFSGYTPYGW LQLSWFQQIY ARQYYMQYLA ATAASGAFVP PPSAQEIPVV SAPAPAPIHN QFPAENQPAN QNAAPQVVVN PGANQNLRMN AQGGPIVEED DEINRD | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |