Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DPB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002112.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3115 |
Nom | HLA-DPB1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16006631
|
enQuireBio™
QP8814-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16026631
|
enQuireBio™
QP8814-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016631
|
enQuireBio™
QP8814-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036631
|
enQuireBio™
QP8814-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16046631
|
enQuireBio™
QP8814-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16056631
|
enQuireBio™
QP8814-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_002112.3 | |
HLA-DPB1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3115 | |
Research Use Only | |
HLA-DPB1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RATPENYLFQ GRQECYAFNG TQRFLERYIY NREEFARFDS DVGEFRAVTE LGRPAAEYWN SQKDILEEKR AVPDRMCRHN YELGGPMTLQ RRVQPRVNVS PSKKGPLQHH NLLVCHVTDF YPGSIQVRWF LNGQEETAGV VSTNLIRNGD WTFQILVMLE MTPQQGDVYT CQVEHTSLDS PVTVEWKAQS DSARSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |