Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLF Protein
A cDNA sequence encoding the HLF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Nom | HLF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929918
|
enQuireBio™
QP12278-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949918
|
enQuireBio™
QP12278-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939918
|
enQuireBio™
QP12278-50UG |
50 μg |
1595.00€
50µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HLF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HLF protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.2M NaCl and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEKMSRPLPL NPTFIPPPYG VLRSLLENPL KLPLHHEDAF SKDKDKEKKL DDESNSPTVP QSAFLGPTLW DKTLPYDGDT FQLEYMDLEE FLSENGIPPS PSQHDHSPHP PGLQPASSAA PSVMDLSSRA SAPLHPGIPS PNCMQSPIRP GQLLPANRNT PSPIDPDTIQ VPVGYEPDPA DLALSSIPGQ EMFDPRKRKF SEEELKPQPM IKKARKVFIP DDLKDDKYWA RRRKNNMAAK RSRDARRLKE NQIAIRASFL EKENSALRQE VADLRKELGK CKNILAKYEA RHGPL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |