Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HNRNPC Protein
A cDNA sequence encoding the HNRNPC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | HNRNPC Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919958
|
enQuireBio™
QP12291-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939958
|
enQuireBio™
QP12291-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929958
|
enQuireBio™
QP12291-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HNRNPC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HNRNPC protein solution (0.25 mg/ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 5mM DTT and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASNVTNKTD PRSMNSRVFI GNLNTLVVKK SDVEAIFSKY GKIVGCSVHK GFAFVQYVNE RNARAAVAGE DGRMIAGQVL DINLAAEPKV NRGKAGVKRS AAEMYGSSFD LDYDFQRDYY DRMYSYPARV PPPPPIARAV VPSKRQRVSG NTSRRGKSGF NSKSGQRGSS KSGKLKGDDL QAIKKELTQI KQKVDSLLEN LEKIEKEQSK QAVEMKNDKS EEEQSSSSVK KDETNVKMES EGGADDSAEE GDLLDDDDNE DRGDDQLELI KDDEKEAEEG EDDRDSANGE DDS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |