Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HPSE Protein
A cDNA sequence encoding the HPSE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10855 |
---|---|
Nom | HPSE Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | HPSE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929998
|
enQuireBio™
QP12304-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919998
|
enQuireBio™
QP12304-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909998
|
enQuireBio™
QP12304-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10855 | |
Research Use Only | |
HPSE | |
Human | |
His | |
HPSE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
HPSE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDVVDLD FFTQEPLHLV SPSFLSVTID ANLATDPRFL ILLGSPKLRT LARGLSPAYL RFGGTKTDFL IFDPKKESTF EERSYWQSQV NQDICKYGSI PPDVEEKLRL EWPYQEQLLL REHYQKKFKN STYSRSSVDV LYTFANCSGL DLIFGLNALL RTADLQWNSS NAQLLLDYCS SKGYNISWEL GNEPNSFLKK ADIFINGSQL GEDFIQLHKL LRKSTFKNAK LYGPDVGQPR RKTAKMLKSF LKAGGEVIDS VTWHHYYLNG RTATKEDFLN PDVLDIFISS VQKVFQVVES TRPGKKVWLG ETSSAYGGGA PLLSDTFAAG FMWLDKLGLS ARMGIEVVMR QVFFGAGNYH LVDENFDPLP DYWLSLLFKK LVGTKVLMAS VQGSKRRKLR VYLHCTNTDN PRYKEGDLTL YAINLHNVTK YLRLPYPFSN KQVDKYLLRP LGPHGLLSKS VQLNGLTLKM VDDQTLPPLM EKPLRPGSSL GLPAFSYSFF VIRNAKVAAC I | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |