Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HRAS Protein
A cDNA sequence encoding the HRAS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom HRAS Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15930019
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12311-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15920019
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12311-25UG
25 μg
203.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15910019
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12311-1MG
1 mg
3275.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
HRAS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MTEYKLVVVG AGGVGKSALT IQLIQNHFVD EYDPTIEDSY RKQVVIDGET CLLDILDTAG QEEYSAMRDQ YMRTGEGFLC VFAINNTKSF EDIHQYREQI KRVKDSDDVP MVLVGNKCDL AARTVESRQA QDLARSYGIP YIETSAKTRQ GVEDAFYTLV REIRQHKLRK LNPPDESGPG CMSCKCLEHH HHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.