Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSF2BP Protein
A cDNA sequence encoding the HSF2BP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | HSF2BP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950059
|
enQuireBio™
QP12323-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940059
|
enQuireBio™
QP12323-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930059
|
enQuireBio™
QP12323-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifica
HSF2BP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HSF2BP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGEAGAA EEACRHMGTK EEFVKVRKKD LERLTTEVMQ IRDFLPRILN GEVLESFQKL KIVEKNLERK EQELEQLKMD CEHFKARLET VQADNIREKK EKLALRQQLN EAKQQLLQQA EYCTEMGAAA CTLLWGVSSS EEVVKAILGG DKALKFFSIT GQTMESFVKS LDGDVQELDS DESQFVFALA GIVTNVAAIA CGREFLVNSS RVLLDTILQL LGDLKPGQCT KLKVLMLMSL YNVSINLKGL KYISESPGFI PLLWWLLSDP DAEVCLHVLR LVQSVVLEPE VFSKSASEFR SSLPLQRILA MSKSRNPRLQ TAAQELLEDL RTLEHNV | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |