Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPA8 Protein
A cDNA sequence encoding the HSPA8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | HSPA8 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950079
|
enQuireBio™
QP12329-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930079
|
enQuireBio™
QP12329-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940079
|
enQuireBio™
QP12329-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
HSPA8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HSC70 protein solution contains 20mM Tris, pH 8 and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSKGPAVGID LGTTYSCVGV FQHGKVEIIA NDQGNRTTPS YVAFTDTERL IGDAAKNQVA MNPTNTVFDA KRLIGRRFDD AVVQSDMKHW PFMVVNDAGR PKVQVEYKGE TKSFYPEEVS SMVLTKMKEI AEAYLGKTVT NAVVTVPAYF NDSQRQATKD AGTIAGLNVL RIINEPTAAA IAYGLDKKVG AERNVLIFDL GGGTFDVSIL TIEDGIFEVK STAGDTHLGG EDFDNRMVNH FIAEFKRKHK KDISENKRAV RRLRTACERA KRTLSSSTQA SIEIDSLYEG IDFYTSITRA RFEELNADLF RGTLDPVEKA LRDAKLDKSQ IHDIVLVGGS TRIPKIQKLL QDFFNGKELN KSINPDEAVA YGAAVQAAIL SGDKSENVQD LLLLDVTPLS LGIETAGGVM TVLIKRNTTI PTKQTQTFTT YSDNQPGVLI QVYEGERAMT KDNNLLGKFE LTGIPPAPRG VPQIEVTFDI DANGILNVSA VDKSTGKENK ITITNDKGRL SKEDIERMVQ EAEKYKAEDE KQRDKVSSKN SLESYAFNMK ATVEDEKLQG KINDEDKQKI LDKCNEIINW LDKNQTAEKE EFEHQQKELE KVCNPIITKL YQSAGGMPGG MPGGFPGGGA PPSGGASSGP TIEEVD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |