Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hyaluronan-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hyaluronan-binding protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001171131.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3026 |
Nom | Hyaluronan-binding protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16089320
|
enQuireBio™
QP7549-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16009330
|
enQuireBio™
QP7549-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16099320
|
enQuireBio™
QP7549-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16019330
|
enQuireBio™
QP7549-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16029330
|
enQuireBio™
QP7549-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16039330
|
enQuireBio™
QP7549-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001171131.1 | |
Hyaluronan-binding protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3026 | |
Research Use Only | |
HABP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
WTPDQYDYSY EDYNQEENTS STLTHAENPD WYYTEDQADP CQPNPCEHGG DCLVHGSTFT CSCLAPFSGN KCQKVQNTCK DNPCGRGQCL ITQSPPYYRC VCKHPYTGPS CSQVVPVCRP NPCQNGATCS RHKRRSKFTC ACPDQFKGKF CEIGSDDCYV GDGYSYRGKM NRTVNQHACL YWNSHLLLQE NYNMFMEDAE THGIGEHNFC RNPDADEKPW CFIKVTNDKV KWEYCDVSAC SAQDVAYPEE SPTEPSTKLP GFDSCGKTEI AERKIKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |