Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HYKK Protein
A cDNA sequence encoding the HYKK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | HYKK Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920179
|
enQuireBio™
QP12362-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15900179
|
enQuireBio™
QP12362-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910179
|
enQuireBio™
QP12362-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HYKK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HYKK solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 40% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSGNYQ QSEALSKPTF SEEQASALVE SVFGLKVSKV RPLPSYDDQN FHVYVSKTKD GPTEYVLKIS NTKASKNPDL IEVQNHIIMF LKAAGFPTAS VCHTKGDNTA SLVSVDSGSE IKSYLVRLLT YLPGRPIAEL PVSPQLLYEI GKLAAKLDKT LQRFHHPKLS SLHRENFIWN LKNVPLLEKY LYALGQNRNR EIVEHVIHLF KEEVMTKLSH FRECINHGDL NDHNILIESS KSASGNAEYQ VSGILDFGDM SYGYYVFEVA ITIMYMMIES KSPIQVGGHV LAGFESITPL TAVEKGALFL LVCSRFCQSL VMAAYSCQLY PENKDYLMVT AKTGWKHLQQ MFDMGQKAVE EIWFETAKSY ESGISM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |