Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ICOSLG Protein
A cDNA sequence encoding the ICOSLG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ICOSLG Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980179
|
enQuireBio™
QP12364-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960179
|
enQuireBio™
QP12364-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970179
|
enQuireBio™
QP12364-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ICOSLG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ICOSLG protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPDTQEKEV RAMVGSDVEL SCACPEGSRF DLNDVYVYWQ TSESKTVVTY HIPQNSSLEN VDSRYRNRAL MSPAGMLRGD FSLRLFNVTP QDEQKFHCLV LSQSLGFQEV LSVEVTLHVA ANFSVPVVSA PHSPSQDELT FTCTSINGYP RPNVYWINKT DNSLLDQALQ NDTVFLNMRG LYDVVSVLRI ARTPSVNIGC CIENVLLQQN LTVGSQTGND IGERDKITEN PVSTGEKNAA TLEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGKHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |