missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human IFN-alpha 1 Protein

Code produit. p-200083627 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18625245

Marque: Novus Biologicals™ NBP235888500ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

IFN-alpha 1 protein is fully biologically active when compared to standard. The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 x 10^8 IU/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P01562
À utiliser avec (application) SDS-PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS, pH 7.4, containing 3 % Mannitol, 0.05 % Tween-80.
Identification génétique (Entrez) 3439
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 19.5 kDa
Quantité 500 μg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentration en endotoxines Less than 0.1 EU/μg of IFN-alpha 1 AS determined by LAL method.
Alias de gène 1, IFL;IFN;IFNA@;IFNA13;IFN-ALPHA;IFN-alphaD;Interferon alpha-1/13;leIF D
Symbole de gène(s) IFNA1
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Catégorie de recherche Cancer, Immunology, Innate Immunity
Pureté ou qualité >97 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Protéine IFN-alpha 1
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis