Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF-2 / IGF-II Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 1740.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000603.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3481 |
Nom | IGF-2 / IGF-II Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915799
|
enQuireBio™
QP5264-10UG |
10 μg |
107.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945799
|
enQuireBio™
QP5264-50UG |
50 μg |
252.00€
50µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905799
|
enQuireBio™
QP5264-100UG |
100 μg |
433.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935799
|
enQuireBio™
QP5264-500UG |
500 μg |
1015.00€
500µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925799
|
enQuireBio™
QP5264-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000603.1 | |
IGF-2 / IGF-II Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 15 ng/mL in the Mouse FDC-P1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 6.7 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3481 | |
Research Use Only | |
IGF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AYRPSETLCG GELVDTLQFV CGDRGFYFSR PASRVSRRSR GIVEECCFRS CDLALLETYC ATPAKSE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |