Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 23 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 51561 |
---|---|
Nom | IL 23 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IL23A |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934918
|
enQuireBio™
QP10704-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924918
|
enQuireBio™
QP10704-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914918
|
enQuireBio™
QP10704-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
51561 | |
Research Use Only | |
IL23A | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MLGSRAVMLL LLLPWTAQGR AVPGGSSPAW TQCQQLSQKL CTLAWSAHPL VGHMDLREEG DEETTNDVPH IQCGDGCDPQ GLRDNSQFCL QRIHQGLIFY EKLLGSDIFT GEPSLLPDSP VGQLHASLLG LSQLLQPEGH HWETQQIPSL SPSQPWQRLL LRFKILRSLQ AFVAVAARVF AHGAATLSP | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |
IL 23 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The activity, as determined by the dose dependent secretion of IL-17 in response to IL-23 using murine splenocytes, the ED50 is 1.9ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
IL-23 was lyophilized from a 0.1microm filtered solution (1.05 mg/ml) containing 1xPBS. |