Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 28B Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 282617 |
---|---|
Nom | IL 28B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IFNL3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984928
|
enQuireBio™
QP10709-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964928
|
enQuireBio™
QP10709-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974928
|
enQuireBio™
QP10709-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
282617 | |
Research Use Only | |
IFNL3 | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MTGDCMPVLV LMAAVLTVTG AVPVARLRGA LPDARGCHIA QFKSLSPQEL QAFKRAKDAL EESLLLKDCK CRSRLFPRTW DLRQLQVRER PVALEAELAL TLKVLEATAD TDPALGDVLD QPLHTLHHIL SQLRACIQPQ PTAGPRTRGR LHHWLHRLQE APKKESPGCL EASVTFNLFR LLTRDLNCVA SGDLCV | |
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE. |
IL 28B Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity was determined by the dose dependent protection of the cytopathic effect on A549 cells (human lung adenocarcinoma epithelial cell line) that were challenged with encephalomyocarditis (EMC) virus and is typically 0.1-1ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
The IL28B was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS. |