Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 32A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 32A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | IL 32A Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934948
|
enQuireBio™
QP10714-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15914948
|
enQuireBio™
QP10714-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15924948
|
enQuireBio™
QP10714-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
IL 32A Protein | |
Untagged | |
Human | |
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |
IL32 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCFPKVLSDD MKKLKARMHQ AIERFYDKMQ NAESGRGQVM SSLAELEDDF KEGYLETVAA YYEEQHPELT PLLEKERDGL RCRGNRSPVP DVEDPATEEP GESFCDKSYG APRGDKEELT PQKCSEPQSS K | |
9235 |