Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-9 / Interleukin-9 Protein
Recombinant Protein
4325.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000581.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3578 |
Nom | IL-9 / Interleukin-9 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936029
|
enQuireBio™
QP5384-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926029
|
enQuireBio™
QP5384-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000581.1 | |
IL-9 / Interleukin-9 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the MO7e cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
3578 | |
Research Use Only | |
IL9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQGCPTLAGI LDINFLINKM QEDPASKCHC SANVTSCLCL GIPSDNCTRP CFSERLSQMT NTTMQTRYPL IFSRVKKSVE VLKNNKCPYF SCEQPCNQTT AGNALTFLKS LLEIFQKEKM RGMRGKI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |