Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL10RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL10RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3587 |
---|---|
Nom | IL10RA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IL10RA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15990299
|
enQuireBio™
QP12401-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970299
|
enQuireBio™
QP12401-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980299
|
enQuireBio™
QP12401-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3587 | |
Research Use Only | |
IL10RA | |
Human | |
His | |
The IL10RA protein solution (0.2 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL10RA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HGTELPSPPS VWFEAEFFHH ILHWTPIPNQ SESTCYEVAL LRYGIESWNS ISNCSQTLSY DLTAVTLDLY HSNGYRARVR AVDGSRHSNW TVTNTRFSVD EVTLTVGSVN LEIHNGFILG KIQLPRPKMA PANDTYESIF SHFREYEIAI RKVPGNFTFT HKKVKHENFS LLTSGEVGEF CVQVKPSVAS RSNKGMWSKE ECISLTRQYF TVTNHHHHHH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |