Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL17RB Protein
A cDNA sequence encoding the IL17RB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 55540 |
---|---|
Nom | IL17RB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IL17RB |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15990329
|
enQuireBio™
QP12409-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970329
|
enQuireBio™
QP12409-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980329
|
enQuireBio™
QP12409-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
55540 | |
Research Use Only | |
IL17RB | |
Human | |
His | |
IL17RB protein solution (0.25 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL17RB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
REPTVQCGSE TGPSPEWMLQ HDLIPGDLRD LRVEPVTTSV ATGDYSILMN VSWVLRADAS IRLLKATKIC VTGKSNFQSY SCVRCNYTEA FQTQTRPSGG KWTFSYIGFP VELNTVYFIG AHNIPNANMN EDGPSMSVNF TSPGCLDHIM KYKKKCVKAG SLWDPNITAC KKNEETVEVN FTTTPLGNRY MALIQHSTII GFSQVFEPHQ KKQTRASVVI PVTGDSEGAT VQLTPYFPTC GSDCIRHKGT VVLCPQTGVP FPLDNNKSKP GGWLPVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTPPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGKHH HHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |