Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL18RAP Protein
A cDNA sequence encoding the IL18RAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom | IL18RAP Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | Insect |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930339
|
enQuireBio™
QP12411-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15950339
|
enQuireBio™
QP12411-5UG |
5 μg |
205.00€
5µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15940339
|
enQuireBio™
QP12411-50UG |
50 μg |
1810.00€
50µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
IL18RAP Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
Insect | |
FNISGCSTKK LLWTYSTRSE EEFVLFCDLP EPQKSHFCHR NRLSPKQVPE HLPFMGSNDL SDVQWYQQPS NGDPLEDIRK SYPHIIQDKC TLHFLTPGVN NSGSYICRPK MIKSPYDVAC CVKMILEVKP QTNASCEYSA SHKQDLLLGS TGSISCPSLS CQSDAQSPAV TWYKNGKLLS VERSNRIVVD EVYDYHQGTY VCDYTQSDTV SSWTVRAVVQ VRTIVGDTKL KPDILDPVED TLEVELGKPL TISCKARFGF ERVFNPVIKW YIKDSDLEWE VSVPEAKSIK STLKDEIIER NIILEKVTQR DLRRKFVCFV QNSIGNTTQS VQLKEKRLEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK HHHHHH |