Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL25 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_073626.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 64806 |
Nom | IL25 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965819
|
enQuireBio™
QP5273-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945819
|
enQuireBio™
QP5273-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925819
|
enQuireBio™
QP5273-100UG |
100 μg |
630.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955819
|
enQuireBio™
QP5273-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935819
|
enQuireBio™
QP5273-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_073626.1 | |
IL25 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IL25 induces IL-8 production in human PBMCs. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
64806 | |
Research Use Only | |
IL25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYSHWPSCCP SKGQDTSEEL LRWSTVPVPP LEPARPNRHP ESCRASEDGP LNSRAISPWR YELDRDLNRL PQDLYHARCL CPHCVSLQTG SHMDPRGNSE LLYHNQTVFY RRPCHGEKGT HKGYCLERRL YRVSLACVCV RPRVMG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |