Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL28B Protein
A cDNA sequence encoding the IL28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 282617 |
---|---|
Nom | IL28B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IFNL3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940359
|
enQuireBio™
QP12417-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920359
|
enQuireBio™
QP12417-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930359
|
enQuireBio™
QP12417-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
282617 | |
Research Use Only | |
IFNL3 | |
Human | |
His | |
IL 28B protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol, 1mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
IL28B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
VPVARLRGAL PDARGCHIAQ FKSLSPQELQ AFKRAKDALE ESLLLKDCKC RSRLFPRTWD LRQLQVRERP VALEAELALT LKVLEATADT DPALGDVLDQ PLHTLHHILS QLRACIQPQP TAGPRTRGRL HHWLHRLQEA PKKESPGCLE ASVTFNLFRL LTRDLNCVAS GDLCVHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |