Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMP3 Protein
A cDNA sequence encoding the IMP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Specifications
Nom | IMP3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15960399
|
enQuireBio™
QP12431-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950399
|
enQuireBio™
QP12431-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940399
|
enQuireBio™
QP12431-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
IMP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IMP3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVRKLKF HEQKLLKQVD FLNWEVTDHN LHELRVLRRY RLQRREDYTR YNQLSRAVRE LARRLRDLPE RDQFRVRASA ALLDKLYALG LVPTRGSLEL CDFVTASSFC RRRLPTVLLK LRMAQHLQAA VAFVEQGHVR VGPDVVTDPA FLVTRSMEDF VTWVDSSKIK RHVLEYNEER DDFDLEA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |