Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMPA2 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom IMPA2 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15920409
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12433-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-08-2022
pour voir le stock disponible 
15900409
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12433-10UG
10 μg
205.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-08-2022
pour voir le stock disponible 
15910409
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12433-1MG
1 mg
7815.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-08-2022
Spécification
IMPA2 Protein
His
Human
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPSGEDQAA LAAGPWEECF QAAVQLALRA GQIIRKALTE EKRVSTKTSA ADLVTETDHL VEDLIISELR ERFPSHRFIA EEAAASGAKC VLTHSPTWII DPIDGTCNFV HRFPTVAVSI GFAVRQELEF GVIYHCTEER LYTGRRGRGA FCNGQRLRVS GETDLSKALV LTEIGPKRDP ATLKLFLSNM ERLLHAKAHG VRVIGSSTLA LCHLASGAAD AYYQFGLHCW DLAAATVIIR EAGGIVIDTS GGPLDLMACR VVAASTREMA MLIAQALQTI NYGRDDEK