Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ING2 Protein
A cDNA sequence encoding the ING2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ING2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920449
|
enQuireBio™
QP12446-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910449
|
enQuireBio™
QP12446-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15900449
|
enQuireBio™
QP12446-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ING2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ING2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLGQQQQ QLYSSAALLT GERSRLLTCY VQDYLECVES LPHDMQRNVS VLRELDNKYQ ETLKEIDDVY EKYKKEDDLN QKKRLQQLLQ RALINSQELG DEKIQIVTQM LELVENRARQ MELHSQCFQD PAESERASDK AKMDSSQPER SSRRPRRQRT SESRDLCHMA NGIEDCDDQP PKEKKSKSAK KKKRSKAKQE REASPVEFAI DPNEPTYCLC NQVSYGEMIG CDNEQCPIEW FHFSCVSLTY KPKGKWYCPK CRGDNEKTMD KSTEKTKKDR RSR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |