Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human INSR Protein
A cDNA sequence encoding the INSR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | INSR Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940459
|
enQuireBio™
QP12450-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920459
|
enQuireBio™
QP12450-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930459
|
enQuireBio™
QP12450-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
INSR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
INSR was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
ASHLYPGEVC PGMDIRNNLT RLHELENCSV IEGHLQILLM FKTRPEDFRD LSFPKLIMIT DYLLLFRVYG LESLKDLFPN LTVIRGSRLF FNYALVIFEM VHLKELGLYN LMNITRGSVR IEKNNELCYL ATIDWSRILD SVEDNYIVLN KDDNEECGDI CPGTAKGKTN CPATVINGQF VERCWTHSHC QKVCPTICKS HGCTAEGLCC HSECLGNCSQ PDDPTKCVAC RNFYLDGRCV ETCPPPYYHF QDWRCVNFSF CQDLHHKCKN SRRQGCHQYV IHNNKCIPEC PSGYTMNSSN LLCTPCLGPC PKVCHLLEGE KTIDSVTSAQ ELRGCTVING SLIINIRGGN NLAAELEANL GLIEEISGYL KIRRSYALVS LSFFRKLRLI RGETLEIGNY SFYALDNQNL RQLWDWSKHN LTITQGKLFF HYNPKLCLSE IHKMEEVSGT KGRQERNDIA LKTNGDQASC ENELLKFSYI RTSFDKILLR WEPYWPPDFR DLLGFMLFYK EAPYQNVTEF DGQDACGSNS WTVVDIDPPL RSNDPKSQNH PGWLMRGLKP WTQYAIFVKT LVTFSDERRT YGAKSDIIYV QTDATNPSVP LDPISVSNSS SQIILKWKPP SDPNGNITHY LVFWERQAED SELFELDYCL KGLKLPSRTW SPPFESEDSQ KHNQSEYEDS AGECCSCPKT DSQILKELEE SSFRKTFEDY LHNVVFVPRP SRKRRSLGDV GNVTVAVPTV AAFPNTSSTS VPTSPEEHRP FEKVVNKESL VISGLRHFTG YRIELQACNQ DTPEERCSVA AYVSARTMPE AKADDIVGPV THEIFENNVV HLMWQEPKEP NGLIVLYEVS YRRYGDEELH LCVSRKHFAL ERGCRLRGLS PGNYSVRIRA TSLAGNGSWT EPTYFYVTDY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |