Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Insulin Protein
A cDNA sequence encoding the Insulin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1450.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3630 |
---|---|
Nom | Insulin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | INS |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905008
|
enQuireBio™
QP10732-2MG |
2 mg |
131.00€
2mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964998
|
enQuireBio™
QP10732-10MG |
10 mg |
203.00€
10mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994998
|
enQuireBio™
QP10732-25MG |
25 mg |
179.00€
25mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954998
|
enQuireBio™
QP10732-100MG |
100 mg |
870.00€
100mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984998
|
enQuireBio™
QP10732-250MG |
250 mg |
469.00€
250mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974998
|
enQuireBio™
QP10732-1GR |
1 g |
1450.00€
1g |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3630 | |
Research Use Only | |
INS | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from 50mM Sodium Chloride solution. |
Insulin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
27.5 units/mg. Insulin has been evaluated in cell culture (Human Foreskin Fibroblasts). The effective concentration range for use in defined media is 1-5ug/ml. However, the optimum concentration range for a particular application must be determined by the investigator. | |
Human | |
MALWMRLLPL LALLALWGPD PAAAFVNQHL CGSHLVEALY LVCGERGFFY TPKTRREAED LQVGQVELGG GPGAGSLQPL ALEGSLQKRG IVEQCCTSIC SLYQLENYCN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |