Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Integrin beta 1/CD29 Protein
Product Code. 18268401 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 μg
50 μg
Förpackningsstorlek
250µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18268401
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP25957050UG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-728 of Human Integrin beta 1/CD29 The Recombinant Human Integrin beta 1/CD29 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Integrin beta 1/CD29 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Concentration 1mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. PBS (pH 7.4) containing 10% glycerol
Identification génétique (Entrez) 3688
Poids moléculaire 79.4 kDa
Nom Recombinant Human Integrin beta 1/CD29 Protein
Méthode de purification >90%, by SDS-PAGE
Quantité 50 μg
Source Baculovirus
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1.0 EU per 1μg of protein (determined by LAL method)
Alias de gène CD29, CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, FNRBVLAB, GPIIA, integrin beta-1, integrin VLA-4 beta subunit, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includesMDF2, MSK12), MDF2, MSK12, very late activation protein, b
Symbole de gène(s) ITGB1
Type de produit Recombinant Protein
Conjugué Unconjugated
Réactivité croisée Human
Recombinant Recombinant
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.