missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Integrin beta 1/CD29 Protein

Code produit. p-7111064 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
250 μg
50 μg
Conditionnement:
250µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18268401

Marque: Novus Biologicals™ NBP25957050UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-728 of Human Integrin beta 1/CD29 The Recombinant Human Integrin beta 1/CD29 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Integrin beta 1/CD29 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 1mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. PBS (pH 7.4) containing 10% glycerol
Identification génétique (Entrez) 3688
Poids moléculaire 79.4 kDa
Nom Recombinant Human Integrin beta 1/CD29 Protein
Méthode de purification >90%, by SDS-PAGE
Quantité 50 μg
Source Baculovirus
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1.0 EU per 1μg of protein (determined by LAL method)
Alias de gène CD29, CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, FNRBVLAB, GPIIA, integrin beta-1, integrin VLA-4 beta subunit, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includesMDF2, MSK12), MDF2, MSK12, very late activation protein, b
Symbole de gène(s) ITGB1
Type de produit Recombinant Protein
Conjugué Unconjugated
Réactivité croisée Human
Recombinant Recombinant
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis