Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-21 / IL-21 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7360.00€
Spécification
Nom | Interleukin-21 / IL-21 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936039
|
enQuireBio™
QP5394-2UG |
2 μg |
107.00€
2µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15916039
|
enQuireBio™
QP5394-10UG |
10 μg |
259.00€
10µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15906039
|
enQuireBio™
QP5394-100UG |
100 μg |
975.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15946039
|
enQuireBio™
QP5394-500UG |
500 μg |
4480.00€
500µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15926039
|
enQuireBio™
QP5394-1MG |
1 mg |
7360.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
Interleukin-21 / IL-21 Protein | |
Untagged | |
Human | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_001193935.1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLKTLNLGSC VIATNLQEIR NGFSEIRGSV QAKDGNIDIR ILRRTESLQD TKPANRCCLL RHLLRLYLDR VFKNYQTPDH YTLRKISSLA NSFLTIKKDL RLCHAHMTCH CGEEAMKKYS QILSHFEKLE PQAAVVKALG ELDILLQWME ETE | |
59067 | |
IL21 |