Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Involucrin Protein
A cDNA sequence encoding the Involucrin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
264.00€ - 715.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3713 |
---|---|
Nom | Involucrin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IVL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920469
|
enQuireBio™
QP12453-2UG |
2 μg |
264.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930469
|
enQuireBio™
QP12453-5UG |
5 μg |
397.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910469
|
enQuireBio™
QP12453-10UG |
10 μg |
715.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3713 | |
Research Use Only | |
IVL | |
Human | |
GST | |
Involucrin at 100microg/ml in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 10mM L-glutathione (reduced). |
Involucrin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQQHTLPVT LSPALSQELL KTVPPPVNTH QEQMKQPTPL PPPCQKVPVE LPVEVPSKQE EKHMTAVKGL PEQECEQQQK EPQEQELQQQ HWEQHEEYQK AENPEQQLKQ EKTQRDQQLN KQLEEEKKLL DQQLDQELVK RDEQLGMKKE QLLELPEQQE GHLKHLEQQE GQLKHPEQQE GQLELPEQQE GQLELPEQQE GQLELPEQQE GQLELPEQQE GQLELPEQQE GQLELPQQQE GQLELSEQQE GQLELSEQQE GQLKHLEHQE GQLEVPEEQM GQLKYLEQQE GQLKHLDQQE KQPELPEQQM GQLKHLEQQE GQPKHLEQQE GQLEQLEEQE GQLKHLEQQE GQLEHLEHQE GQLGLPEQQV LQLKQLEKQQ GQPKHLEEEE GQLKHLVQQE GQLKHLVQQE GQLEQQERQV EHLEQQVGQL KHLEEQEGQL KHLEQQQGQL EVPEQQVGQP KNLEQEEKQL ELPEQQEGQV KHLEKQEAQL ELPEQQVGQP KHLEQQEKHL EHPEQQDGQL KHLEQQEGQL KDLEQQKGQL EQPVFAPAPG QVQDIQPALP TKGEVLLPVE HQQQKQEVQW PPKHK |