Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IRF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the IRF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3660 |
---|---|
Nom | IRF 2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IRF2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950479
|
enQuireBio™
QP12457-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940479
|
enQuireBio™
QP12457-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930479
|
enQuireBio™
QP12457-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3660 | |
Research Use Only | |
IRF2 | |
Human | |
His | |
1 mg/ml in 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol. |
IRF 2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPVERMRMRP WLEEQINSNT IPGLKWLNKE KKIFQIPWMHAARHGWDVEK DAPLFRNWAI HTGKHQPGVD KPDPKTWKAN FRCAMNSLPD IEEVKDKSIKKGNNAFRVYR MLP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |