Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IYD Protein
A cDNA sequence encoding the IYD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | IYD Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930519
|
enQuireBio™
QP12467-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15920519
|
enQuireBio™
QP12467-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15910519
|
enQuireBio™
QP12467-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
IYD Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDRSMEKK KGEPRTRAEA RPWVDEDLKD SSDLHQAEED ADEWQESEEN VEHIPFSHNH YPEKEMVKRS QEFYELLNKR RSVRFISNEQ VPMEVIDNVI RTAGTAPSGA HTEPWTFVVV KDPDVKHKIR KIIEEEEEIN YMKRMGHRWV TDLKKLRTNW IKEYLDTAPI LILIFKQVHG FAANGKKKVH YYNE |