Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JDP2 Protein
A cDNA sequence encoding the JDP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1660.00€
Spécification
Nom JDP2 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15900529
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12470-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-08-2022
pour voir le stock disponible 
15920529
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12470-5UG
5 μg
205.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-08-2022
pour voir le stock disponible 
15910529
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12470-50UG
50 μg
1660.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-08-2022
Spécification
JDP2 Protein
His
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMPGQI PDPSVTTGSL PGLGPLTGLP SSALTVEELK YADIRNLGAM IAPLHFLEVK LGKRPQPVKS ELDEEEERRK RRREKNKVAA ARCRNKKKER TEFLQRESER LELMNAELKT QIEELKQERQ QLILMLNRHR PTCIVRTDSV KTPESEGNPL LEQLEKK