Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCTD4 Protein
A cDNA sequence encoding the KCTD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 386618 |
---|---|
Nom | KCTD4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | KCTD4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950559
|
enQuireBio™
QP12481-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940559
|
enQuireBio™
QP12481-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930559
|
enQuireBio™
QP12481-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
386618 | |
Research Use Only | |
KCTD4 | |
Human | |
His | |
KCTD4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 40% glycerol and 1mM DTT. |
KCTD4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMERKINR REKEKEYEGK HNSLEDTDQG KNCKSTLMTL NVGGYLYITQ KQTLTKYPDT FLEGIVNGKI LCPFDADGHY FIDRDGLLFR HVLNFLRNGE LLLPEGFREN QLLAQEAEFF QLKGLAEEVK SRWEKEQLTP RETTFLEITD NHDRSQGLRI FCNAPDFISK IKSRIVLVSK SRLDGFPEEF SISSNIIQFK YFIKSENGTR LVLKEDNTFV CTLETLKFEA IMMALKCGFR LLTSLDCSKG SIVHSDALHF IK | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |