Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIAA0513 Protein
A cDNA sequence encoding the KIAA0513 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | KIAA0513 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970569
|
enQuireBio™
QP12485-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950569
|
enQuireBio™
QP12485-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960569
|
enQuireBio™
QP12485-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KIAA0513 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KIAA0513 protein solution (0.25 mg/ml) in Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMETPEVP VGSLIDFGPE APTSSPLEAP PPVLQDGDGS LGDGASESET TESADSENDM GESPSHPSWD QDRRSSSNES FSSNQSTEST QDEETLALRD FMRGYVEKIF SGGEDLDQEE KAKFGEYCSS ENGKGREWFA RYVSAQRCNS KCVSEATFYR LVQSFAVVLF ECHQMDDFGP AKNLMTMCFT YYHIGKPQLL PPESREKPAG SIDSYLKSAN SWLAEKKDIA ERLLKNTSAR TENVKGFFGG LETKLKGPLA RRNEEDENKP QEKRPRAVTA YSPEDEKKGE KIYLYTHLKQ QPIWHTLRFW NAAFFDAVHC ERTKRSPTTR EKWCHMTQEE RDDSLRFNEN ITFGQLGTFT HNMLAFGLNK KLCNDFLKKQ AVIGNLDEEQ YKLLSDHIEQ MATE | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |