Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KISS1 Protein
A cDNA sequence encoding the KISS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5800.00€
Spécification
Nom KISS1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15940599
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12494-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15920599
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12494-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15930599
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12494-1MG
1 mg
5800.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
KISS1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MEPLEKVASV GNSRPTGQQL ESLGLLAPGE QSLPCTERKP AATARLSRRG TSLSPPPESS GSPQQPGLSA PHSRQIPAPQ GAVLVQREKD LPNYNWNSFG LRFGKREAAP GNHGRSAGRG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.