Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIT Protein
A cDNA sequence encoding the KIT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | KIT Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970599
|
enQuireBio™
QP12495-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950599
|
enQuireBio™
QP12495-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960599
|
enQuireBio™
QP12495-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KIT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KIT protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
QPSVSPGEPS PPSIHPGKSD LIVRVGDEIR LLCTDPGFVK WTFEILDETN ENKQNEWITE KAEATNTGKY TCTNKHGLSN SIYVFVRDPA KLFLVDRSLY GKEDNDTLVR CPLTDPEVTN YSLKGCQGKP LPKDLRFIPD PKAGIMIKSV KRAYHRLCLH CSVDQEGKSV LSEKFILKVR PAFKAVPVVS VSKASYLLRE GEEFTVTCTI KDVSSSVYST WKRENSQTKL QEKYNSWHHG DFNYERQATL TISSARVNDS GVFMCYANNT FGSANVTTTL EVVDKGFINI FPMINTTVFV NDGENVDLIV EYEAFPKPEH QQWIYMNRTF TDKWEDYPKS ENESNIRYVS ELHLTRLKGT EGGTYTFLVS NSDVNAAIAF NVYVNTKPEI LTYDRLVNGM LQCVAAGFPE PTIDWYFCPG TEQRCSASVL PVDVQTLNSS GPPFGKLVVQ SSIDSSAFKH NGTVECKAYN DVGKTSAYFN FAFKGNNKEQ IHPHTLFTPL EHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |