Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK13 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | KLK13 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is > 8,000 pmol/min/ug. One unit will hydrolyze 1.0 pmole of BAEE to Na-Benzoyl-L-arginine per minute at pH8.0 at 25C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935018
|
enQuireBio™
QP10737-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955018
|
enQuireBio™
QP10737-5UG |
5 μg |
215.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945018
|
enQuireBio™
QP10737-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KLK13 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
GGVSQESSKV LNTNGTSGFL PGGYTCFPHS QPWQAALLVQ GRLLCGGVLV HPKWVLTAAH CLKEGLKVYL GKHALGRVEA GEQVREVVHS IPHPEYRRSP THLNHDHDIM LLELQSPVQL TGYIQTLPLS HNNRLTPGTT CRVSGWGTTT SPQVNYPKTL QCANIQLRSD EECRQVYPGK ITDNMLCAGT KEGGKDSCEG DSGGPLVCNR TLYGIVSWGD FPCGQPDRPG VYTRVSRYVL WIRETIRKYE TQQQKWLKGP QHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 8,000 pmol/min/ug. One unit will hydrolyze 1.0 pmole of BAEE to Na-Benzoyl-L-arginine per minute at pH8.0 at 25C. | |
Human | |
His | |
KLK13 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |