Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK2 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | KLK2 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15910639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15940639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15920639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15930639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-50UG |
50 μg |
1660.00€
50µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15900639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
KLK2 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
KLK2 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSIVGGWEC EKHSQPWQVA VYSHGWAHCG GVLVHPQWVL TAAHCLKKNS QVWLGRHNLF EPEDTGQRVP VSHSFPHPLY NMSLLKHQSL RPDEDSSHDL MLLRLSEPAK ITDVVKVLGL PTQEPALGTT CYASGWGSIE PEEFLRPRSL QCVSLHLLSN DMCARAYSEK VTEFMLCAGL WTGGKDTCGG DSGGPLVCNG VLQGITSWGP EPCALPEKPA VYTKVVHYRK WIKDTIAANP | |
3817 |