Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK3 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 354 |
---|---|
Nom | KLK3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | KLK3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980639
|
enQuireBio™
QP12506-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970639
|
enQuireBio™
QP12506-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960639
|
enQuireBio™
QP12506-100UG |
100 μg |
1595.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
354 | |
Research Use Only | |
KLK3 | |
Human | |
Untagged | |
KLK3 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl pH 7.4. |
KLK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
IVGGWECEKH SQPWQVLVAS RGRAVCGGVL VHPQWVLTAA HCIRNKSVIL LGRHSLFHPE DTGQVFQVSH SFPHPLYDMS LLKNRFLRPG DDSSHDLMLL RLSEPAELTD AVKVMDLPTQ EPALGTTCYA SGWGSIEPEE FLTPKKLQCV DLHVISNDVC AQVHPQKVTK FMLCAGRWTG GKSTCSGDSG GPLVCNGVLQ GITSWGSEPC ALPERPSLYT KVVHYRKWIK DTIVANP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |