missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KRT16 Protein
A cDNA sequence encoding the KRT16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | KRT16 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940679
|
enQuireBio™
QP12515-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930679
|
enQuireBio™
QP12515-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920679
|
enQuireBio™
QP12515-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KRT16 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The KRT16 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTTCSRQ FTSSSSMKGS CGIGGGIGGG SSRISSVLAG GSCRAPSTYG GGLSVSSRFS SGGACGLGGG YGGGFSSSSS FGSGFGGGYG GGLGAGFGGG LGAGFGGGFA GGDGLLVGSE KVTMQNLNDR LASYLDKVRA LEEANADLEV KIRDWYQRQR PSEIKDYSPY FKTIEDLRNK IIAATIENAQ PILQIDNARL AADDFRTKYE HELALRQTVE ADVNGLRRVL DELTLARTDL EMQIEGLKEE LAYLRKNHEE EMLALRGQTG GDVNVEMDAA PGVDLSRILN EMRDQYEQMA EKNRRDAETW FLSKTEELNK EVASNSELVQ SSRSEVTELR RVLQGLEIEL QSQLSMKASL ENSLEETKGR YCMQLSQIQG LIGSVEEQLA QLRCEMEQQS QEYQILLDVK TRLEQEIATY RRLLEGEDAH LSSQQASGQS YSSREVFTSS SSSSSRQTRP ILKEQSSSSF SQGQSS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |