Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KRT20 Protein
A cDNA sequence encoding the KRT20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | KRT20 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930689
|
enQuireBio™
QP12518-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920689
|
enQuireBio™
QP12518-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910689
|
enQuireBio™
QP12518-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KRT20 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
KRT20 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDFSRRS FHRSLSSSLQ APVVSTVGMQ RLGTTPSVYG GAGGRGIRIS NSRHTVNYGS DLTGGGDLFV GNEKMAMQNL NDRLASYLEK VRTLEQSNSK LEVQIKQWYE TNAPRAGRDY SAYYRQIEEL RSQIKDAQLQ NARCVLQIDN AKLAAEDFRL KYETERGIRL TVEADLQGLN KVFDDLTLHK TDLEIQIEEL NKDLALLKKE HQEEVDGLHK HLGNTVNVEV DAAPGLNLGV IMNEMRQKYE VMAQKNLQEA KEQFERQTAV LQQQVTVNTE ELKGTEVQLT ELRRTSQSLE IELQSHLSMK ESLEHTLEET KARYSSQLAN LQSLLSSLEA QLMQIRSNME RQNNEYHILL DIKTRLEQEI ATYRRLLEGE DVKTTEYQLS TLEERDIKKT RKIKTVVQEV VDGKVVSSEV KEVEENI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |