Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMP1 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | LAMP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980719
|
enQuireBio™
QP12529-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960719
|
enQuireBio™
QP12529-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970719
|
enQuireBio™
QP12529-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LAMP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LAMP1 protein solution (1 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPAMFMVKN GNGTACIMAN FSAAFSVNYD TKSGPKNMTF DLPSDATVVL NRSSCGKENT SDPSLVIAFG RGHTLTLNFT RNATRYSVQL MSFVYNLSDT HLFPNASSKE IKTVESITDI RADIDKKYRC VSGTQVHMNN VTVTLHDATI QAYLSNSSFS RGETRCEQDR PSPTTAPPAPPSPSPSPVPK SPSVDKYNVS GTNGTCLLAS MGLQLNLTYE RKDNTTVTRL LNINPNKTSA SGSCGAHLVT LELHSEGTTV LLFQFGMNAS SSRFFLQGIQ LNTILPDARD PAFKAANGSL RALQATVGNS YKCNAEEHVR VTKAFSVNIF KVWVQAFKVE GGQFGSVEEC LLDENSMHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |