Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Latexin Protein
A cDNA sequence encoding the Latexin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | Latexin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940759
|
enQuireBio™
QP12541-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930759
|
enQuireBio™
QP12541-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920759
|
enQuireBio™
QP12541-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Latexin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The Latexin protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEIPPTNYPA SRAALVAQNY INYQQGTPHR VFEVQKVKQA SMEDIPGRGH KYRLKFAVEE IIQKQVKVNC TAEVLYPSTG QETAPEVNFTFEGETGKNPD EEDNTFYQRL KSMKEPLEAQ NIPDNFGNVS PEMTLVLHLA WVACGYIIWQ NSTEDTWYKM VKIQTVKQVQ RNDDFIELDYTILLHNIASQ EIIPWQMQVL WHPQYGTKVK HNSRLPKEVQ LE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |