Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin tA Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin tA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2440.00€
Spécification
Nom | Leptin tA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Leptin triple antagonist is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. It also inhibits various leptin effects in several in vitro bioassays. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945088
|
enQuireBio™
QP10761-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965088
|
enQuireBio™
QP10761-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955088
|
enQuireBio™
QP10761-1MG |
1 mg |
2440.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Leptin tA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |
Research Use Only | |
Leptin triple antagonist is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. It also inhibits various leptin effects in several in vitro bioassays. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Gel filtration analysis. (b) Analysis by SDS-PAGE. |