Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LFNG Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LFNG, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001035257.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3955 |
Nom | LFNG Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16011511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16031511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16021511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16051511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16061511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001035257.1 | |
LFNG Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3955 | |
Research Use Only | |
LFNG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTPGRCCLAA DIQVETFIFT DGEDEALARH TGNVVITNCS AAHSRQALSC KMAVEYDRFI ESGRKWFCHV DDDNYVNLRA LLRLLASYPH TRDVYVGKPS LDRPIQAMER VSENKVRPVH FWFATGGAGF CISRGLALKM SPWASGGHFM NTAERIRLPD DCTIGYIVEA LLGVPLIRSG LFHSHLENLQ QVPTSELHEQ VTLSYGMFEN KRNAVHVKGP FSVEADPSRF RSIHCHLYPD TPWCPRTAIF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |