Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIFR Protein
A cDNA sequence encoding the LIFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom LIFR Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes Insect
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15940849
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12570-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15920849
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12570-10UG
10 μg
205.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15930849
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12570-1MG
1 mg
7815.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
Spécification
LIFR Protein
His
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
LIFR
Recombinant Protein
Insect
ADPQKKGAPH DLKCVTNNLQ VWNCSWKAPS GTGRGTDYEV CIENRSRSCY QLEKTSIKIP ALSHGDYEIT INSLHDFGSS TSKFTLNEQN VSLIPDTPEI LNLSADFSTS TLYLKWNDRG SVFPHRSNVI WEIKVLRKES MELVKLVTHN TTLNGKDTLH HWSWASDMPL ECAIHFVEIR CYIDNLHFSG LEEWSDWSPV KNISWIPDSQ TKVFPQDKVI LVGSDITFCC VSQEKVLSAL IGHTNCPLIH LDGENVAIKI RNISVSASSG TNVVFTTEDN IFGTVIFAGY PPDTPQQLNC ETHDLKEIIC SWNPGRVTAL VGPRATSYTL VESFSGKYVR LKRAEAPTNE SYQLLFQMLP NQEIYNFTLN AHNPLGRSQS TILVNITEKV YPHTPTSFKV KDINSTAVKL SWHLPGNFAK INFLCEIEIK KSNSVQEQRN VTIKGVENSS YLVALDKLNP YTLYTFRIRC STETFWKWSK WSNKKQHLTT EASPSKGPDT WREWSSDGKN LIIYWKPLPI NEANGKILSY NVSCSSDEET QSLSEIPDPQ HKAEIRLDKN DYIISVVAKN SVGSSPPSKI ASMEIPNDDL KIEQVVGMGK GILLTWHYDP NMTCDYVIKW CNSSRSEPCL MDWRKVPSNS TETVIESDEF RPGIRYNFFL YGCRNQGYQL LRSMIGYIEE LAPIVAPNFT VEDTSADSIL VKWEDIPVEE LRGFLRGYLF YFGKGERDTS KMRVLESGRS DIKVKNITDI SQKTLRIADL QGKTSYHLVL RAYTDGGVGP EKSMYVVTKE NSHHHHHH
3977